Wichtige Dokumente
SAB4200646
Monoclonal Anti-ALIX/PDCD6IP antibody produced in mouse
clone ALIX-1, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ALIX-1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 5-10 μg/test using using human MOLT4 cells
immunoblotting: 2-5 μg/mL using using whole extracts of human MOLT4 cells.
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using using human HeLa cells
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/mL using using lysates of human MOLT4 cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDCD6IP(10015)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- flow cytometry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)