Wichtige Dokumente
PZ0345
PF-06700841 tosylate salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
[(1S)-2,2-Difluorocyclopropyl][3-[2-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]-4-pyrimidinyl]-3,8-diazabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-methanone tosylate salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
FC1(F)C[C@H]1C(N2[C@H]3CN(C4=CC=NC(NC5=CN(C)N=C5)=N4)C[C@@H]2CC3)=O.CC6=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C6
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable