Wichtige Dokumente
O4003
Natriumoctylsulfat
≥95%
Synonym(e):
Natriumcaprylsulfat, Octylnatriumsulfat, SOS, Octylsulfat Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
anionic
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Mol-Gew.
232.27 g/mol
mp (Schmelzpunkt)
195 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 20 mg/mL
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey
WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?