Wichtige Dokumente
901275
Sodium ethyl sulfate
≥98%
Synonym(e):
Sodium sulfovinate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder or crystals
SMILES String
[Na+].CCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
RRLOOYQHUHGIRJ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901275-1G | 4061835206858 |