Merck
436143
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Dodecylsulfat Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalz, Natriumlaurylsulfat, SDS
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
Beilstein:
3599286
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
eCl@ss:
39093306
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Beschreibung
anionic
62
Assay
≥99.0%
Form
solid
Mol-Gew.
288.38 g/mol
Verunreinigungen
≤0.06 meq/g Titr. Base
≥96.0% fatty alcohols
<4.0% unsulfated alcohols
Verlust
≤1.0% loss on drying
mp (Schmelzpunkt)
204-207 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 1 gm in 10 ml (opalescent solution)
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
λ
3 %H2O reference
UV-Absorption
λ: 220-350 nm Amax: ≤0.1
HLB
40
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumdodecylsulfat (SDS) bzw. Natriumlaurylsulfat ist ein vielseitiges anionisches Tensid mit einer Vielzahl von Anwendungen in der Zellbiologie, Biochemie und verschiedenen Industriebranchen. Seine Amphiphilie, charakterisiert durch einen hydrophoben Kohlenwasserstoffschwanz und eine hydrophile Sulfatkopfgruppe, macht es zu einem effektiven Detergens, das Proteine, Lipide und andere hydrophobe Moleküle solubilisieren und denaturieren kann.
In der Proteinbiochemie spielt SDS eine entscheidende Rolle bei der Proteinextraktion und SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese). Seine Fähigkeit zur Denaturierung von Proteinen durch Aufbrechen der Sekundär- und Tertiärstruktur ermöglicht deren einheitliche Migration durch eine Polyacrylamid-Gelmatrix auf der Grundlage der Molekülmasse. Diese als SDS-PAGE bezeichnete Technik ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Analyse der Größe und Reinheit von Proteinen.
Neben der Proteinanalyse findet SDS auch Anwendungen in Nukleinsäureextraktions- und Hybridisierungstechniken. Seine Eigenschaften als Detergens fördern die Lyse von Zellen und die Solubilisierung zellulärer Komponenten und erleichtern so die Extraktion von DNA und RNA. Dadurch ist SDS ein wertvolles Reagenz in verschiedenen molekularbiologischen Protokollen, einschließlich PCR (Polymerase-Kettenreaktion) und Southern Blotting. Aufgrund seiner Fähigkeit zur Solubilisierung, Denaturierung und Trennung biologischer Moleküle ist Natriumdodecylsulfat ein vielseitiges und häufig verwendetes Tensid mit einer Vielzahl von Anwendungen in der Zellbiologie und biochemischen Forschung.
Anwendung
Natriumdodecylsulfat wird als Testsubstanz verwendet, um zu untersuchen, ob Bacillus amyloliquefaciens KPS46 bei Sojabohnen (Glycine max L.) Priming, Signalisierung, Proteinproduktion und einen systemischen Schutz gegen verschiedene Krankheiten induzieren kann.
Anionische Waschsubstanz
Biochem./physiol. Wirkung
Natriumdodecylsulfat (SDS) ist ein anionisches Detergens, das durch hydrophobe Wechselwirkungen Komplexe mit Proteinen bilden kann. Laut Studienergebnissen werden die hydrodynamischen Funktionen der Protein-SDS-Komplexe durch die Länge ihrer Polypeptidketten bestimmt. Somit können Proteinmoleküle durch SDS-basierte Elektrophoreseverfahren anhand ihres Molekulargewichts aufgetrennt werden. Außerdem können mit SDS Zellmembranen aufgelöst und membrangebundene Proteine extrahiert werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vielseitig verwendbares Tensid für Ihre Molekularbiologie und biochemische Forschung
  • In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontamination zur Sicherstellung der Eignung für verschiedene Anwendungen.
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Priming, signaling, and protein production associated with induced resistance by Bacillus amyloliquefaciens KPS46.
Natthiya Buensanteai
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 25 (2009)
The gross conformation of protein-sodium dodecyl sulfate complexes.
J A Reynolds et al.
The Journal of biological chemistry, 245(19), 5161-5165 (1970-10-10)
K Fujimoto
Journal of cell science, 108 ( Pt 11), 3443-3449 (1995-11-01)
We propose a new electron microscopic method, the sodium dodecylsulphate (SDS)-digested freeze-fracture replica labeling technique, to study the two-dimensional distribution of integral membrane proteins in cellular membranes. Unfixed tissue slices were frozen with liquid helium, freeze-fractured, and replicated in a
Susanne Kohl et al.
Nature genetics, 47(7), 757-765 (2015-06-02)
Achromatopsia (ACHM) is an autosomal recessive disorder characterized by color blindness, photophobia, nystagmus and severely reduced visual acuity. Using homozygosity mapping and whole-exome and candidate gene sequencing, we identified ten families carrying six homozygous and two compound-heterozygous mutations in the
Lekun Fang et al.
Oncotarget, 5(10), 2974-2987 (2014-06-11)
Colorectal cancer (CRC) is one of the most common cancers worldwide, especially in Western countries. Although chemotherapy is used as an adjuvant or as a palliative treatment, drug resistance poses a great challenge. This study intended to identify biomarkers as
Protokolle
Single-Walled Carbon Nanotubes: Exfoliation and Debundling Procedure