Merck
MTCP80515S
MTC Bio Divided Reservoir
capacity 50 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Synonym(e):
reagent dish, reagent holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41121522
NACRES:
NB.12
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Hersteller/Markenname
MTC Bio P8051-5S
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Reservoir, divided, 50ml sterile, 5/sterile bag, 200/cs
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Rechtliche Hinweise
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)