Merck
MTCP80101S
MTC Bio Reservoir
capacity 10 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonym(e):
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41121522
NACRES:
NB.12
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 100 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
MTC Bio P8010-1S
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Reservoir, 10ml sterile, Individually wrapped, 100/cs
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Rechtliche Hinweise
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MTCP80101S4065270485588
MTCP80101S-100EA4065271096806