Merck
H0915
Sigma-Aldrich
Hydroxychloroquin -sulfat
≥98% (HPLC), powder, anti-inflammatory
Synonym(e):
Hydroxychloroquinsulfat -sulfat, 7-Chlor-4-[4-(N-ethyl-N-b-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]chinolinsulfat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26ClN3O · H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.95
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Hydroxychloroquin -sulfat, ≥98% (HPLC), powder
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: >20 mg/mL
SMILES String
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Anwendung
Hydroxychloroquinsulfat wird wie folgt verwendet:
  • als Autophagie-Inhibitor zur Behandlung von Zellen im Apoptose-Assay zur Untersuchung der Rolle einer von Pirarubicin induzierten Autophagie in der Blasenkrebs-Zelllinie
  • zur Evaluierung des Antiviren-Mechanismus von Hydroxychloroquin gegen eine DENV-2(Dengue-Virus-2)-Infektion mittels eines Immunfluoreszenz-Assays
  • zur Hemmung der Lysosom-Autophagosom-Fusion
Biochem./physiol. Wirkung
Hydroxychloroquin wird zur Behandlung von rheumatoider Arthritis und systemischem Lupus erythematodes eingesetzt.
Hydroxychloroquinsulfat ist ein entzündungshemmendes (über TNF), krankheitsmodifizierendes Antirheumatikum (DMARD) und ein Hemmstoff der Hämpolymerase. Es wird bei der Behandlung von Malaria eingesetzt.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Barry Ladizinski et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 68(5), 749-755 (2013-02-05)
Frontal fibrosing alopecia (FFA) is a type of scarring hair loss primarily observed in postmenopausal women and characterized by fronto-tempero-parietal hairline recession, perifollicular erythema, and loss of eyebrows. The incidence is unknown, but the number of women presenting with this
Pirarubicin induces an autophagic cytoprotective response through suppression of the mammalian target of rapamycin signaling pathway in human bladder cancer cells
Li K, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 460(2), 380-385 (2015)
The autophagy inhibitor spautin-1, either alone or combined with doxorubicin, decreases cell survival and colony formation in canine appendicular osteosarcoma cells
Schott CR, et al.
Testing, 13(10), e0206427-e0206427 (2018)
Pharmacotherapeutics for Advanced Practice, 536, 435-435 (2006)
Fluorescence Microscopy Analysis of Drug Effect on Autophagosome Formation
Stankov M, et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy (2013)
Artikel
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance