Merck
GE28-9068-36
Hyperfilm ECL
W × L 18 cm × 24 cm, pack of 50 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41105300
NACRES:
NB.22
Form
solid
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28906836
B × L
18 cm × 24 cm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hyperfilm-ECL-Film ist doppelt beschichtet. Es bietet eine verbesserte Klarheit, die einen ausgezeichneten Kontrast und eine hervorragende Bandensichtbarkeit beim Nachweis von Chemilumineszenzsignalen bei der Western-Blot-Analyse ermöglicht.
Hyperfilm-ECL--Film bietet einen geringen Hintergrund mit weniger sichtbaren Artefakten und eine hervorragende Erfassung von Targets in niedrigen Konzentrationen. Hyperfilm-ECL-Film ist zur Verwendung in allen Blaulicht- und Grünlicht-Chemilumineszenzsystemen geeignet und für die Verwendung mit ECL-Startreagenz, ECL-Prime-Reagenz, ECL-Select-Reagenz und CDP-Star-Reagenz validiert.
Hyperfilm-ECL-Film besteht aus einer transparenten, beidseitig mit einer fotografischen Emulsion beschichteten Basis, die durch eine Antikratzschicht geschützt ist. Die kratzfeste Beschichtung reduziert das Risiko sichtbarer Artefakte (z. B. Spuren von Plastikfolie), und die klare farblose Basis ermöglicht ein einfaches Ablesen der Bilder ohne Beeinträchtigung der Empfindlichkeit.
Verbessert den Nachweis von Targets mit niedrigeren Konzentrationen bei der Chemilumineszenz-Western-Blot-Analyse, indem die Belichtungszeiten verlängert werden, ohne das Hintergrundrauschen zu erhöhen. Hyperfilm-ECL--Film kann in automatischen Prozessoren oder manuell in Tanks und Trays unter Verwendung der gängigsten Röntgenfilmentwickler und -fixierer verarbeitet werden.
Anwendung
Hyperfilm ECL wird wie folgt verwendet:
  • zum Erzeugen eines Bilds für die Veröffentlichung
  • für Northern, Southern und Western Blot mit Chemilumineszenz auf Basis von blauem und grünem Licht
  • zum Identifizieren von Proteinen und Nukleinsäuren bei niedrigen Konzentrationen
  • bei der Immunpräzipitation
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hochempfindliche Western-Blot-Membran zum Nachweis niedriger Konzentrationen von Nukleinsäure- und Proteintargets
  • Optimiert für die Verwendung in allen Blaulicht- und Grünlicht-Chemilumineszenz-Western-Blot-Systemen
  • Klarer Hintergrund für hervorragenden Kontrast und verbesserte Bandauflösung
  • Erzeugt Bilder in Publikationsqualität
  • Leicht ablesbar
  • Einfach in der Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Rechtliche Hinweise
ECL is a trademark of Cytiva
Hyperfilm is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lucie M Wolf et al.
Journal of cell science, 134(16) (2021-08-19)
WNT signalling is important for development in all metazoans and is associated with various human diseases. The ubiquitin-proteasome system (UPS) and regulatory endoplasmic reticulum-associated degradation (ERAD) have been implicated in the production of WNT proteins. Here, we investigated how the