Merck
GE28-9068-37
Hyperfilm ECL
W × L 18 cm × 24 cm, pack of 100 ea
Synonym(e):
ECL-Folie
About This Item
UNSPSC-Code:
41105300
NACRES:
NB.22
Form
solid
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28906837
B × L
18 cm × 24 cm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hyperfilm-ECL-Film ist doppelt beschichtet. Es bietet eine verbesserte Klarheit, die einen ausgezeichneten Kontrast und eine hervorragende Bandensichtbarkeit beim Nachweis von Chemilumineszenzsignalen bei der Western-Blot-Analyse ermöglicht.
Hyperfilm-ECL--Film bietet einen geringen Hintergrund mit weniger sichtbaren Artefakten und eine hervorragende Erfassung von Targets in niedrigen Konzentrationen. Hyperfilm-ECL-Film ist zur Verwendung in allen Blaulicht- und Grünlicht-Chemilumineszenzsystemen geeignet und für die Verwendung mit ECL-Startreagenz, ECL-Prime-Reagenz, ECL-Select-Reagenz und CDP-Star-Reagenz validiert.
Hyperfilm-ECL-Film besteht aus einer transparenten, beidseitig mit einer fotografischen Emulsion beschichteten Basis, die durch eine Antikratzschicht geschützt ist. Die kratzfeste Beschichtung reduziert das Risiko sichtbarer Artefakte (z. B. Spuren von Plastikfolie), und die klare farblose Basis ermöglicht ein einfaches Ablesen der Bilder ohne Beeinträchtigung der Empfindlichkeit.
Verbessert den Nachweis von Targets mit niedrigeren Konzentrationen bei der Chemilumineszenz-Western-Blot-Analyse, indem die Belichtungszeiten verlängert werden, ohne das Hintergrundrauschen zu erhöhen. Hyperfilm-ECL--Film kann in automatischen Prozessoren oder manuell in Tanks und Trays unter Verwendung der gängigsten Röntgenfilmentwickler und -fixierer verarbeitet werden.
Anwendung
Hyperfilm ECL-Film wird wie folgt verwendet:
  • zum Erzeugen von Bildern für die Veröffentlichung
  • für Northern, Southern und Western Blot mit Chemilumineszenz auf Basis von blauem und grünem Licht
  • für den Nachweis von Proteinen und Nukleinsäuren in geringen Konzentrationen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hochempfindliche Western-Blot-Membran zum Nachweis niedriger Konzentrationen von Nukleinsäure- und Proteintargets
  • Optimiert für die Verwendung in allen Blaulicht- und Grünlicht-Chemilumineszenz-Western-Blot-Systemen
  • Klarer Hintergrund für hervorragenden Kontrast und verbesserte Bandauflösung
  • Erzeugt Bilder in Publikationsqualität
  • Leicht ablesbar
  • Einfach in der Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Rechtliche Hinweise
ECL is a trademark of Cytiva
Hyperfilm is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)