GERPN2235
ECL™ Select Western-Blot-Detektionsreagenz
Cytiva RPN2235
Synonym(e):
chemilumineszentes Nachweisreagenz, Western-Blot-Nachweisreagenz
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Cytiva RPN2235
Allgemeine Beschreibung
Amersham™ ECL™ Select ist ein hochempfindliches Reagenz für die Chemilumineszenzdetektion beim Western Blotting. Die hohe Signalintensität macht Amersham™ ECL™ Select geeignet für die meisten anspruchsvollen Western-Blot-Anwendungen und ermöglicht die Detektion kleinster Proteinmengen. Seine lang anhaltenden Signale ermöglichen mehrere Expositionen und gewähren ein ausreichendes Zeitfenster zwischen Experiment und Analyse. Die Signale können per CCD-Kamera oder Röntgenfilm detektiert werden.
Amersham™ ECL™ Select zeigt in der Regel einen dynamischen Bereich, der komplementär zu Amersham™ ECL™ Prime und ähnlich wie bei to Amersham™ ECL™ Advance ist.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Empfindlichkeit: Erzeugt eine sehr hohe Signalintensität
- Quantitative Messungen: Linearer dynamischer Bereich ermöglicht Quantifizierung von mäßig bis sehr niedrig abundanten Proteinen
- Funktioniert mit einem breiten Spektrum von Antikörper-Verdünnungen, so dass weniger langwierige Optimierung erforderlich ist
- Optimiert für Bildgebung mit ImageQuant LAS 4000 (CCD-basierte Bildgebung) und kompatibel mit Amersham™ Hyperfilm
- Kompatibel mit Rainbow™ Molecular Weight Markers und Amersham™ ECL™ DualVue Western Blotting Markers.
- Optimiert für die Verwendung mit Amersham™ Hybond-P (PVDF)-Membranen und kompatibel mit Amersham™ Hybond® ECL™-(Cellulosenitrat)-Membranen
Komponenten
Lösung A (Luminollösung, 50 mL)
Lösung B (Peroxidlösung, 50 mL)
ausreichend für 1000-cm2-Membran
vollständige Packungsgröße
für 1000-cm2-Membran
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
Hintergrund und Protokolle, die verschiedene in der Molekularbiologie eingesetzte Verfahren zum Nachweis von Proben von an Membranen gebundene Proteine oder Nukleinsäuren beschreiben.
Troubleshooting of Detection Methods of GST-tagged Proteins
Protokolle
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from GE Healthcare.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using GE Healthcare products.