G5044
GR 32191B
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
(4Z)-7-[(1R,2R,3S,5S)-5-([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethoxy)-3-hydroxy-2-(1-piperidinyl)cyclopentyl]-4-heptenoic acid hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
off-white
mp (Schmelzpunkt)
127-128 °C
Löslichkeit
H2O: ~16 mg/mL
Ersteller
GlaxoSmithKline
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.O[C@H]1C[C@H](OCc2ccc(cc2)-c3ccccc3)[C@H](CC\C=C/CCC(O)=O)[C@H]1N4CCCCC4
InChI
1S/C30H39NO4.ClH/c32-27-21-28(35-22-23-15-17-25(18-16-23)24-11-5-3-6-12-24)26(13-7-1-2-8-14-29(33)34)30(27)31-19-9-4-10-20-31;/h1-3,5-6,11-12,15-18,26-28,30,32H,4,7-10,13-14,19-22H2,(H,33,34);1H/b2-1-;/t26-,27-,28-,30+;/m0./s1
InChIKey
ZYOBZRTZRQKKNC-UGNABIHOSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable