Wichtige Dokumente
G1424
Globomycin from Streptomyces hagronensis
Synonym(e):
Globomycin, Glycine, N-(N-(N-(N-(N-(3-hydroxy-2-methyl-1-oxononyl)-N-methylleucyl)-L-alloisoleucyl)-L-seryl)-L-allothreonyl)-, rho-lactone, SF 1902
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Streptomyces hagronensis
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Lagertemp.
−20°C
−20°C
SMILES String
N1(C(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NCC(=O)OC(C(C1=O)C)CCCCCC)C(O)C)CO)C(CC)C)CC(C)C)C
InChI
1S/C32H57N5O9/c1-9-11-12-13-14-24-20(6)32(45)37(8)23(15-18(3)4)29(42)35-26(19(5)10-2)31(44)34-22(17-38)28(41)36-27(21(7)39)30(43)33-16-25(40)46-24/h18-24,26-27,38-39H,9-17H2,1-8H3,(H,33,43)(H,34,44)(H,35,42)(H,36,41)
InChIKey
VFGBXFZXJAWPOE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Globomycin, a new peptide antibiotic with spheroplast-forming activity. I. Taxonomy of producing organisms and fermentation.: This study explores the taxonomy of the producing organisms of Globomycin and details the fermentation processes involved. This antibiotic shows spheroplast-forming activity, indicating its potential application in targeting bacterial cell wall synthesis (Inukai et al., 1978).
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?