Merck
EP5702721000
Caps for Eppendorf® A-4-38 Rotor
aerosol-tight, aerosol-tight, for 5702/570R/5702RH, for 100 mL round bucket, for 100 mL round bucket
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
aerosol-tight
for 100 mL round bucket
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702721000 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5702 R
for use with 5702 RH
for use with 5702
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5702721000-2EA4022536221380