Merck
EP5820747005
Caps for Eppendorf® S-4-104, S-4x1000 Round Buckets and S-4x750 Rotors
aerosol-tight, aerosol-tight, for 5810 / 5810R / 5910R / 5920R
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
aerosol-tight
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820747005 (Global)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5810 R
for use with 5810
for use with 5910 R
for use with 5920 R
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ensures safe centrifugation of hazardous samples
  • Aerosol-tight caps ensure reduced air resistance of the rotor
  • Autoclavable
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)