Merck
EP5702719005
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 2.6-7ml, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
holds Vacutainer and Falcon tubes 2.6-7ml
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702719005
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 100 mL round buckets
Allgemeine Beschreibung
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)