Merck
EP022638930
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
plate bucket, aerosol-tight capable, with plate carrier, pack of 2
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
Leistungsmerkmale
aerosol-tight capable
plate bucket
with plate carrier
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638930 (NA)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)