EP5820751002
Eppendorf® base Element for Plate Buckets
used with Rotor S-4-104
Synonym(e):
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
NACRES:
NB.15
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820751002
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
used with Rotor S-4-104
Allgemeine Beschreibung
Base element for plate buckets Rotor S-4-104, set of 2
Anwendung
CENTRIFUGATION
Leistungsmerkmale und Vorteile
for Rotor S-4-104
4 pcs.
4 pcs.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)