EP5920709003
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 10 x 50 mL conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 10 x 50 mL conical tubes
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920709003 (Global)
Parameter
3,076 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
122 mm
Durchmesser
31 mm
Kompatibilität
for use with plate/tube bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)