EHU066801
MISSION® esiRNA
targeting human BDH1
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GCAAGGACTACGGCAAGAAGTACTTTGATGAAAAGATCGCCAAGATGGAGACCTACTGCAGCAGTGGCTCCACAGACACGTCCCCTGTCATCGATGCTGTCACACACGCCCTGACCGCCACCACCCCCTACACCCGCTACCACCCCATGGACTACTACTGGTGGCTGCGAATGCAGATCATGACCCACTTGCCTGGAGCCATCTCCGACATGATCTACATCCGCTGAAGAGTCTCGCTGTGGCCTCTGTCAGGGATCCCTGGTGGAAGGGGAGGGGAGGGAGGAACCCATATAGTCAACTCTTGATTATCCACGTGTGGATTATCCACCATGCCAGGAAGACCCATAACTGGTTTTAACACTAACTAGAGGGAATGACTTCTTTGCATAGTGAGTGACTTGGGCCTTCACAAACAGGGTGTGGAGTGGCAGGCAGAGGCCTCTAAATCTCAGGGCAAACATGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EHU066801-50UG | 4061831372441 |
EHU066801-20UG | 4061828616985 |