Merck
588628
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OH-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-Asparaginsäure-1-13C, L-Asparaginsäure-1-13C, N-Fmoc Derivat
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2CH(NH-Fmoc)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -13°, c = 1 in DMF
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
179-181 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C19H17NO6/c21-17(22)9-16(18(23)24)20-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,25)(H,21,22)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i18+1
InChIKey
KSDTXRUIZMTBNV-IQGYWFNKSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)