Wichtige Dokumente
491926
Benzylalkohol-α-13C-α,α-d2
99 atom % 13C, 98 atom % D
Synonym(e):
Benzenemethan-d2-ol-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.54 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-16--13 °C (lit.)
Dichte
1.074 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H][13C]([2H])(O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6+1D2
InChIKey
WVDDGKGOMKODPV-OCAPALNOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)