CLS431466
Corning® flask, canted neck, 175 cm, vented
Synonym(e):
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
U-bottom flask
canted neck
high-density polyethylene cap
polystyrene
vent cap
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
cap
closure type Vented cap
Verpackung
pack of 5
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 431466
Verfügbarkeit
available only in South Korea
Kapazität
250 mL
Oberflächenbereich
175 cm2
Arbeitsvolumen
35-52.5 mL
Bindungsart
non-treated surface
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431466-50EA | 4061831698947 |