Merck
CLS430825
Corning®-Zellkulturkolben
surface area 150 cm2, canted neck, cap (vented)
Synonym(e):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
Materialien
canted neck
cap (vented)
flask (U-Shaped Canted neck)
polystyrene
rectangular bottom flask
vent cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations
Verpackung
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 430825
Maximales Volumen
210 mL
Oberflächenbereich
150 cm2
Arbeitsvolumen
30-45 mL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
In verschiedenen Größen, Designs und Verschlussausführungen verfügbar, um Ihren speziellen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt
  • Für optimale Zelladhäsion behandelt
  • Mit aufgedruckten Chargennummern für mühelose Rückverfolgung
  • 100 % integritätsgetestet
  • Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Corning® U-shaped 150 and 175 cm2 Flasks Demonstrate Same Cell Growth as Traditional Rectangular Design
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS430825-20EA
CLS430825-50EA4061831710137
CLS430825-5EA4061831698701