54B3
93071512, Reactivity: Non Ig secreting
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Mouse x Bovine Heterohybridoma
Verpackung
tube of 5 μg 93071512-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93071512-1VL
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Myelom
53B3 (mouse x bovine heteromyeloma)
Reaktivität
Non Ig secreting
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Isotyp
Not specified
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Immunogen
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)