SP2/O-Ag14 Cell Line murine
Non-producing hybridoma, 85072401
Synonym(e):
Mouse Cell Line
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse spleen
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Not specified
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Artikel
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com