IMR-90 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85020204, human lung (fetal), Fibroblast
Synonym(e):
I90 Cells, IMR90 Cells, Institute for Medical Research-90 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human lung (fetal)
Beschreibung
Human Caucasian fetal lung fibroblast
Verpackung
tube of 5 μg 85020204-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85020204-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n = 46, diploid
Morphologie
Fibroblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,13
D16S539: 10,13
D5S818: 12,13
D7S820: 9,12
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 16,19
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)