U937 Cell Line human
85011440, human lung (lymphoblast), Lymphoblast
Synonym(e):
U-937 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
U937 Cell Line human, from human lung(lymphoblast), 85011440
Biologische Quelle
human lung (lymphoblast)
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 12
D13S317: 10,12
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 9,11
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,15
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Artikel
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.