BRIN-BG7
10020902, rat pancreas (islets), Epitheloid
Synonym(e):
BRIN
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
BRIN-BG7, from rat pancreas(islets), 10020902
Biologische Quelle
rat pancreas (islets)
Verpackung
tube of 5 μg 10020902-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10020902-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Modal chromosome number 66 up to passage 50
Morphologie
Epitheloid
Produkte
BRIN-BG7 is a stable, glucose-responsive insulin secreting beta cell line expressing insulin, glucokinase and IAPP as detected by immunocytochemistry. BRIN-BG7 cells express the GLUT2 glucose transporter.
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Ursprung der Zelllinie
DNA-Profil
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)