BF-2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 21712, fish caudal trunk, Fibroblast-like
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
fish caudal trunk
Verpackung
tube of 5 μg 00021712-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00021712-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n=48, stem-line = 48 with scattering from 36-121
Morphologie
Fibroblast-like
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)