Wichtige Dokumente
C7081
WY-14643
Synonym(e):
4-Chloro-6-(2,3-xylidino)-2-pyrimidinylthioacetic acid, Pirinixic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
SMILES String
CC1=C(C)C=CC=C1NC2=NC(SCC(O)=O)=NC(Cl)=C2
InChI
1S/C14H14ClN3O2S/c1-8-4-3-5-10(9(8)2)16-12-6-11(15)17-14(18-12)21-7-13(19)20/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,19,20)(H,16,17,18)
InChIKey
SZRPDCCEHVWOJX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPARA(5465) , PPARD(5467) , PPARG(5468)
mouse ... Ppara(19013)
rat ... Ppara(25747)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a positive control for transfection and luciferase assay
- to stimulate bone marrow–derived macrophages (BMDM) for autophagic flux analysis
- to analyze the regulation of fatty acid metabolism-immune nexus (FAMIN) expression in cell culture
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?