Merck
A1352
Sigma-Aldrich
AMMC-Jodid
≥99% purity (NMR), solid
Synonym(e):
3-[2-(N,N-Diethyl-N-methylammonium)-ethyl]-7-methoxy-4-methylcumariniodid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26INO3
Molekulargewicht:
431.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
product name
AMMC-Jodid, ≥99% (NMR)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (NMR)
Form
solid
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
245 °C (lit.)
Löslichkeit
acetonitrile: soluble
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[I-].CC[N+](C)(CC)CCC1=C(C)c2ccc(OC)cc2OC1=O
InChI
1S/C18H26NO3.HI/c1-6-19(4,7-2)11-10-16-13(3)15-9-8-14(21-5)12-17(15)22-18(16)20;/h8-9,12H,6-7,10-11H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
OAQIUABCTPFMOC-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
AMMC wird von menschlichem CYP2D6 zu dem fluoreszierenden Produkt 3-[2-(N,N-diethyl-N-methylammonium)-ethyl]-hydroxy-4-methyl-cumarin demethyliert.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable