Merck
T58408
Sigma-Aldrich
Triethanolaminborat
97%
Synonym(e):
2,2′,2′′-Nitriltriethylborat, 2,2′,2″-Nitrilotriethyl-borat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12BNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.98
Beilstein:
774536
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
235-237 °C (lit.)
SMILES String
C1CN2CCOB(O1)OCC2
InChI
1S/C6H12BNO3/c1-4-9-7-10-5-2-8(1)3-6-11-7/h1-6H2
InChIKey
NKPKVNRBHXOADG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Triethanolaminborat (TEAB) ist ein wasserlöslicher Katalysator, der durch die Reaktion von Borsäure und Triethanolamin in wässriger Lösung hergestellt werden kann. Es besitzt ein Lewis-Paar (Bor als Lewis-Säure, tertiäres Amin als Lewis-Base). Es wird häufig in den Bereichen Katalyse, Korrosionshemmung, Lithium-Ionen-Sekundärbatterien und schwer entflammbaren Polymeren eingesetzt.
Es kann aus einer 1:1 wässrigen Lösung von Borsäure und Triethanolamin gebildet werden.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Triethanolaminborat:
  • Als oberflächenstabilisierendes Elektrolytadditiv für eine Ni-reiche Schichtoxidkathode. TEAB hemmt die Ni-Auflösung in der Ni-reichen Kathode und unterdrückt den Elektrolytzerfall.
  • Zur Herstellung von hochkristallinen Perowskit-Solarzellen mit breiter Bandlücke und verbesserter Effizienz. TEAB hilft, die schnelle Kristallisation zu verlangsamen und fördert die Bildung einheitlicher Perowskitfolien mit weniger Defekten.
  • Als bifunktionaler Katalysator zur Cycloaddition von CO2 mit Epoxiden.
  • Als Vorstufe zur Synthese von borhaltigem Epoxidharz mit flammhemmenden Eigenschaften.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Bermúdez et al.
Journal of cell science, 111 ( Pt 12), 1707-1715 (1998-05-28)
To examine the internal structure of chromatin fibers, we have developed procedures for partial denaturation of small chromatin fragments (8-30 nucleosomes) from chicken erythrocytes. Electron micrographs of samples prepared under conditions that cause nucleosome dissociation show rods and loops projecting
W G Woods
Environmental health perspectives, 102 Suppl 7, 5-11 (1994-11-01)
Following a brief overview of the terrestrial distribution of boron in rocks, soil, and water, the history of the discovery, early utilization, and geologic origin of borate minerals is summarized. Modern uses of borate-mineral concentrates, borax, boric acid, and other
T H Sisson et al.
Journal of immunological methods, 127(2), 215-220 (1990-03-09)
This report describes a modification of a procedure developed by others for crosslinking IgG to protein A which itself is covalently linked to a gel support. Earlier immunoaffinity columns were described as having large antigen-binding capacities and stability under a