Wichtige Dokumente
B85919
2-Butanol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
sec-Butylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
12.5 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
761 °F
Expl.-Gr.
9.8 %
IVD
for in vitro diagnostic use
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−115 °C (lit.)
Dichte
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As a precursor to produce 2-butanone in presence of KMnO4 oxidant and CPC (N-cetylpyridinium chloride) micellar catalyst.
- In the production of CH3NH3PbI3 perovskite films.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?