Wichtige Dokumente
174645
2-Methoxypropen
97%
Synonym(e):
Isopropenyl-methylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
27.96 psi ( 55 °C)
8.28 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
374 °F
Brechungsindex
n20/D 1.382 (lit.)
bp
34-36 °C (lit.)
Dichte
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(C)=C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3
InChIKey
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-20.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-29 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?