Wichtige Dokumente
27815
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
≥99% (calc. to H2O free subst.)
Synonym(e):
4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, PTSA monohydrate, TsOH monohydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (calc. to H2O free subst.)
Form
solid
Verunreinigungen
≥85% toluene-4-solfonic acid
8-12% water (Karl Fischer)
Glührückstand
≤0.5%
SMILES String
O.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChIKey
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?