Wichtige Dokumente
96482
Zinknitrat Hexahydrat
purum p.a., crystallized, ≥99.0% (KT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum p.a.
crystallized
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (KT)
Form
crystals or chunks
Löslichkeit
water: soluble(lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
InChIKey
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- ZnO (zinc oxide) nanoparticles.
- Zinc oxide nanorods (ZnO NRs), which is used as a catalyst in the photocatalytic degradation of HPAM (hydrolyzed polyacrylamide).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?