61197
Kupfer(II)-nitrat Trihydrat
purum p.a., 98.0-103% (RT)
Synonym(e):
Cupric nitrate trihydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum p.a.
Assay
98.0-103% (RT)
Form
powder, crystals or chunks
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
O.O.O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.3H2O/c;2*2-1(3)4;;;/h;;;3*1H2/q+2;2*-1;;;
InChIKey
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- [Cu(dpq)(NO3)2]
- [Cu(dpq)(NO3)(H2O)2](NO3)
- [Cu(dpq)(NO3)2(H2O)2]·2H2O
- [Cu(dppz)(NO3)2(H2O)]·H2O
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable