Wichtige Dokumente
379786
Zinkacetat Dihydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Dicarbomethoxyzinc, Zinc diacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder or chunks
SMILES String
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Es kann zum Herstellen einer lösungsverarbeitbaren ZnO-Halbleitertinte verwendet werden, und ein Dünnschichttransistor vom invertiert gestaffelten Typ kann durch Schleudergießen von ZnO-Tinte auf einen Si-Wafer hergestellt werden.
Es kann auch zum Verbessern der strukturellen und optischen Eigenschaften von TiO2–ZnO-Kern-Schale-Nanogras durch Steuern ihrer Größe und Morphologie eingesetzt werden.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
One of the more traditional photovoltaic devices, single crystalline silicon solar cells were invented more than 50 years ago, currently make up 94% of the market. Single crystalline silicon solar cells operate on the principle of p-n junctions formed by joining p-type and n-type semiconductors.
Solvothermal synthesis is a method for preparing a variety of materials such as metals, semiconductors, ceramics, and polymers.
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
379786-25G | 4061831951479 |
379786-5G | 4061831951509 |