Wichtige Dokumente
71778
Natriumnitroprussid Dihydrat
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
Synonym(e):
Natriumnitrosopentacyanoferrat(III), Natriumpentacyanonitrosylferrat, Nitroprussidnatrium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
Assay
≥99%
Form
crystals or chunks
Löslichkeit
water: soluble(lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤200 mg/kg
hexacyanoferrate(III) ([Fe(CN)6]3-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
K: ≤3000 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
InChIKey
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)