Merck
N5751
Sigma-Aldrich
Nω-Nitro-L-Arginin-Methylester -hydrochlorid
≥97% (TLC), powder, nitric oxide production inhibitor
Synonym(e):
L-NAME-HCl, L-NAME
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15N5O4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.69
Beilstein:
3744166
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
Nω-Nitro-L-Arginin-Methylester -hydrochlorid, ≥97% (TLC), powder
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (TLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
132 °C
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H15N5O4.ClH/c1-16-6(13)5(8)3-2-4-10-7(9)11-12(14)15;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H3,9,10,11);1H/t5-;/m0./s1
InChIKey
QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Nω-Nitro-L-Arginin-Methylesterhydrochlorid oder L-NAME-HCl ist einAnalogon von Arginin, das die NO-Produktion hemmt. Es hat vielfältige Wirkungen auf dasGefäßsystem. Hemmt die durch Acetylcholin induzierte Relaxation und induziert eineErhöhung des arteriellen Blutdrucks. Beseitigt die durch lecithinisierte Superoxid-Dismutase induzierte Vasodilatation, wenn es zur Vorbehandlung von Aortenringpräparatenvon Mäusen verwendet wird. Induziert die Leukozytenadhäsion und erhöht Fluss und Permeabilität der mikrovaskulären Flüssigkeit undvon Proteinen. Darüber hinaus wird es in vielenLern- und Gedächtnisstudien eingesetzt.
Anwendung
Nω-Nitro-L-Arginin-Methyl-Ester-Hydrochlorid wird wie folgt verwendet:
  • zur Untersuchung der Wirkung des Wachstumsfaktors BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) gegenüber Neurotoxizität in kortikalen Neuronen von Ratten
  • zur Untersuchung seiner Wirkung auf die durch Fern-Infrarot (FIR) verbesserte Mikrozirkulation der Rattenhaut
  • zur Untersuchung seiner Wirkung auf die Leptin-induzierte Regulierung von Myokin-FNDC5 (Fibronektin Typ III enthaltendes Protein 5)/Irisin in Myozyten und Fettzellen von Mäusen
  • zur Untersuchung seiner Wirkung auf Arginin-Vasopressin-Werte und neuronale Synthase-mRNA-Werte von Stickoxid im hypothalamischen Nucleus paraventricularis und Nucleus supraopticus von Ratten
Biochem./physiol. Wirkung
Analogon von Arginin, das die NO-Produktion hemmt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L B Zou et al.
Neuropharmacology, 37(3), 323-330 (1998-07-29)
We investigated the role of nitric oxide (NO) in learning and memory formation in a radial maze test, by using the NO synthase (NOS) inhibitors, NG-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) and 7-nitroindazole (7-NI), and an NO precursor, L-arginine. Rats were trained
P Kubes et al.
The American journal of physiology, 262(2 Pt 2), H611-H615 (1992-02-01)
We recently demonstrated that inhibitors of nitric oxide (NO) production cause a dramatic increase in leukocyte adherence and emigration in postcapillary venules. The objective of this study was to assess whether inhibition of NO production leads to vascular protein leakage
Lisa Nguy et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 304(9), R744-R752 (2013-03-22)
Rats with adenine-induced chronic renal failure (A-CRF) develop metabolic and cardiovascular abnormalities resembling those in patients with chronic kidney disease. The aim of this study was to investigate the mechanisms of hypertension in this model and to assess aortic stiffness
Protective effects of brain-derived neurotrophic factor against neurotoxicity of 3-nitropropionic acid in rat cortical neurons.
Wu CL, et al.
Neurotoxicology, 30(4), 718-726 (2009)
Amanda E Boe et al.
Circulation, 128(21), 2318-2324 (2013-10-05)
Long-term inhibition of nitric oxide synthase by L-arginine analogues such as N(ω)-nitro-l-arginine methyl ester (L-NAME) has been shown to induce senescence in vitro and systemic hypertension and arteriosclerosis in vivo. We previously reported that plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1)-deficient mice (PAI-1(-/-))