71657
Natriumbisulfat Monohydrat
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Natriumhydrogensulfat Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (T)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.001% total nitrogen (N)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
Kationenspuren
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
[Na+].[H]O[H].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Synthesis of n-butyl acetate.
- Esterification reaction of primary and secondary alcohols with aliphatic carboxylic acids.
- Synthesis of iso-amyl acetate.
- Synthesis of herbicide, 2,4-D butylate(butyl 2,4-dichlorophenoxyacetate).
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable