Merck
1.06352
Supelco
Natriumdihydrogensulfat-Monohydrat
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Natriumdihydrogensulfat-Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HNaO4S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.06 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-665-7
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (alkalimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
2490 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
183 °C (decomposition)
Löslichkeit
1080 g/L
Schüttdichte
900‑970 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
Kationenspuren
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Assay (alkalimetrisch): ≥ 99,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable