Wichtige Dokumente
799394
Natriumbisulfit
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent
Synonym(e):
Natrium-hydrogensulfit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Produktlinie
Redi-Dri™
Form
powder
Konzentration
≥58.5% SO2
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
pH-Wert
4.3 (10 g/L)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.02%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES String
[Na+].OS([O-])=O
InChI
1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-2
InChIKey
DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.