Wichtige Dokumente
61230
Kupfer(II)-sulfat
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
Synonym(e):
Kupfersulfatlösung nach Fehling
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
7.3 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (RT)
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.005% total nitrogen (N)
Verlust
≤1.0% loss on drying, 250 °C
pH-Wert
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.) (lit.)
Dichte
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Anwendung(en)
environmental
SMILES String
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable