Wichtige Dokumente
C1297
Kupfer(II)-sulfat
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Kupfersulfatlösung nach Fehling
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
7.3 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
pH-Wert
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.) (lit.)
Dichte
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Alkoholyse von Weizenstroh zu Methyllevulinat.
- Selektive Oxidation von Aminen zu Iminen in Gegenwart von Wasserstoffperoxid als Oxidationsmittel.
- Synthese von 1,2,3-Triazolen durch Click-Chemie-Reaktionen von Aziden und Alkinen.
- Mikrowellen-unterstützte Cycloaddition nach dem Huisgen-Typ zur Synthese von modifiziertem Poly(N-vinylpyrrolidon).
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable