Wichtige Dokumente
310263
Kaliumcarbonat
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
solid
pH-Wert
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
891 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As a reagent in the synthesis of polysubstituted iodobenzene derivatives.
- As a base for the Suzuki coupling of aryl halides with aryl boronic acids.
- The Heck reaction of styrene and bromobenzene.
- Preparation of disulfonated bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulfone, a disulfonated diamine monomer.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?