244155
Natriumchlorit
technical grade, 80%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
80%
Form
flakes
powder or crystals
pH-Wert
10-11 (20 °C, 100 g/L)
SMILES String
[Na+].[O-]Cl=O
InChI
1S/ClHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChIKey
UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
spleen
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable