227668
Magnesiumcarbonathydroxid Hydrat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
SMILES String
O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable