Wichtige Dokumente
13118
Magnesiumcarbonat
purum, light, ≥40% Mg (as MgO) basis, powder (light)
Synonym(e):
Magnesiumhydroxidcarbonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Qualität
purum
Form
powder (light)
Zusammensetzung
Mg (as MgO), ≥40%
Verunreinigungen
≤0.005% heavy metals (as Pb)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤1%
Fe: ≤500 mg/kg
SMILES String
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChIKey
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Stabilisator für die Phasenbildung
- IR-Hochpass-Transmissionsfilter
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?